Tlačiť
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
215380010 215380050
ACRO215380010EA 58.56 EUR
ACRO215380010 ACRO215380050
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid 98%
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Teplota tavenia: >300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064415
Číslo CAS: 1492-24-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +20.2° to +23° (20°C, 589 nm) (c=2, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %