Tlačiť
Aldosterone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
215360050 215360250 215361000
ACRO215360050EA 164.06 EUR
ACRO215360050 ACRO215360250 ACRO215361000
Aldosterone 98%
Aldosterone
CAS No.: 52-39-1
Vzorec: C₂₁H₂₈O₅
Teplota tavenia: 166,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051136
Číslo CAS: 52-39-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +162° (20°C, 589 nm) (c=0.1, CHCl3)