Tlačiť
Rhodamine B base 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
215230250 215231000
ACRO215230250EA 117.93 EUR
ACRO215230250 ACRO215231000
Rhodamine B base 97%
Rhodamine B base
CAS No.: 509-34-2
Vzorec: C₂₈H₃₀N₂O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066967
Číslo CAS: 509-34-2
OSN: 3077
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Pink to red to violet Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥96.0 %
UV Lambda max 542 to 546 nm (in methanol)