Tlačiť
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
215010250 215011000
ACRO215010250EA 194.95 EUR
ACRO215010250 ACRO215011000
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 99%
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate
CAS No.: 150-83-4
Vzorec: C₄H₈O₃
Teplota tavenia: 161…167 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00016716
Číslo CAS: 150-83-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %