Tlačiť
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
211830100 211831000
ACRO211830100EA 58.16 EUR
ACRO211830100 ACRO211831000
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate 98%
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Vzorec: C₆H₉Na₂O₆P
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149080
Číslo CAS: 66778-08-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 12 to 16 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %