Tlačiť
Potassium hydrogen monopersulphate >4,5% (active oxygen), extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
211360010 211361000 211360025
ACRO211360010EA 110.31 EUR
ACRO211360010 ACRO211361000 ACRO211360025
Potassium hydrogen monopersulphate >4,5% (active oxygen), extra pure
Potassium hydrogen monopersulphate
CAS No.: 37222-66-5
Vzorec: H₃K₅O₁₈S₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040551
Číslo CAS: 37222-66-5
OSN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline or granular powder
Water ≤0.5 %
Titration ≥4.5 % (Active oxygen)