Tlačiť
Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Molybdenum(VI)dioxy Acetylacetonate, Acetylacetone Molybdenum(VI)dioxy Salt, Molybdenum(VI) oxide bis(acetylacetonate), Molybdenum(VI) dioxide bis(acetylacetonate), Molybdenyl acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI)
211140500 211142500
ACRO211140500EA 144.4 EUR
ACRO211140500 ACRO211142500
Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide 97%
Bis(2,4-pentanedionato)molybdenum(VI) dioxide
CAS No.: 17524-05-9
Vzorec: C₁₀H₁₄MoO₆
Teplota tavenia: 184 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011506
Číslo CAS: 17524-05-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to grey-green to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %