Tlačiť
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
209455000 209450050
ACRO209455000EA 116.73 EUR
ACRO209455000 ACRO209450050
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 99%
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
Appearance: Orange to rust brown Crystalline powder
Vzorec: C₄H₆Cl₂N₂Pd
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013122
Číslo CAS: 14592-56-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to rust brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %