Tlačiť
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
209270010 209270050
209270010.EA 95.87 EUR
209270010. 209270050.
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate 99%
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Appearance: Yellow Powder
Vzorec: C₄₀H₃₆O₄P₂Pd
Teplota tavenia: 136 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010013
Číslo CAS: 14588-08-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥14 % (Pd)