Tlačiť
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
208750010 208750050
ACRO208750010EA 208.18 EUR
ACRO208750010 ACRO208750050
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
CAS No.: 50525-27-4
Vzorec: C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149670
Číslo CAS: 50525-27-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %