Tlačiť
Papaverine hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
207220050 207220250 207221000
ACRO207220050EA 87.04 EUR
ACRO207220050 ACRO207220250 ACRO207221000
Papaverine hydrochloride 99%
Papaverine hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder
Vzorec: C₂₀H₂₁NO₄·HCl
Teplota tavenia: 226 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012745
Číslo CAS: 61-25-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %