Tlačiť
Allylpalladium(II) chloride dimer 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Di-mu-chlorobis[(eta-allyl)palladium(II)], Allylpalladium(II) chloride, Allylpalladium chloride dimer
206835000 206830050
ACRO206835000EA 136.59 EUR
ACRO206835000 ACRO206830050
Allylpalladium(II) chloride dimer 98%
Allylpalladium(II) chloride dimer
CAS No.: 12012-95-2
Vzorec: C₆H₁₀Cl₂Pd₂
Mw: 365.89 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00044874
Číslo CAS: 12012-95-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals
Assay ≥56.7 % (Pd)