Tlačiť
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl L-Phenylalaninate HCl, H-Phe-OEt·HCl, Ethyl L-phenylalaninate hydrochloride
205430100 205430500
ACRO205430100EA 71.4 EUR
ACRO205430100 ACRO205430500
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 99%
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder or needles
Vzorec: C₁₁H₁₆ClNO₂
Teplota tavenia: 154…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012507
Číslo CAS: 3182-93-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 157 °C
Specific optical rotation +32.2° to +35.2° (20 °C, 589 nm) (c=2, C2H5OH)
Titration with HClO4 ≥98.5 %