Tlačiť
Leuco crystal violet 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
204330250 204330050
ACRO204330250EA 208.18 EUR
ACRO204330250 ACRO204330050
Leuco crystal violet 99%, pure
Leuco crystal violet
Appearance: White to light grey to light violet Powder
Vzorec: C₂₅H₃₁N₃
Teplota tavenia: 175…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008314
Číslo CAS: 603-48-5
OSN: 3077
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light grey to light violet Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
HPLC ≥98.5 %