Tlačiť
Cyclophosphamide monohydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
203960010 203960050 203960250
ACRO203960010EA 99.08 EUR
ACRO203960010 ACRO203960050 ACRO203960250
Cyclophosphamide monohydrate 97%
Cyclophosphamide monohydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals
Vzorec: C₇H₁₇Cl₂N₂O₃P
Teplota tavenia: 49…53 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149395
Číslo CAS: 6055-19-2
OSN: 3464
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
Water 5.5 to 7.5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (ELSD)