Tlačiť
Potassium hexacyanocobaltate(III) 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
203920050 203921000 203925000
ACRO203920050EA 29.08 EUR
ACRO203920050 ACRO203921000 ACRO203925000
Potassium hexacyanocobaltate(III) 95%
Potassium hexacyanocobaltate(III)
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline solid
Vzorec: C₆CoK₃N₆
Mw: 332.332 g/mol
Hustota: 1.87 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011391
Číslo CAS: 13963-58-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to light brown Crystalline solid
Assay ≥94 %