(-)-Verbenone 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(-)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, (-)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, (1S)-(-)-Verbenone
203630100
203630500
ACRO203630100EA
68.59
EUR
ACRO203630100
ACRO203630500
(-)-Verbenone 94%
(-)-Verbenone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec:
C₁₀H₁₄O Teplota varu: 227…228 °C (760 mmHg) Hustota: 0,97 g/cm³ Teplota vzplanutia: 85 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001343 Číslo CAS: 1196-01-6 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4950 to 1.4970 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥92 % |
Specific gravity | (25°C) 0.96 to 0.98 |
Specific optical rotation | -150° to -250° (20°C, 589 nm) (C=4, CHCl3) ,reported only for information |