Tlačiť
(-)-Verbenone 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (-)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, (-)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, (1S)-(-)-Verbenone
203630100 203630500
ACRO203630100EA 68.59 EUR
ACRO203630100 ACRO203630500
(-)-Verbenone 94%
(-)-Verbenone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Teplota varu: 227…228 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,97 g/cm³
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001343
Číslo CAS: 1196-01-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Specific gravity (25°C) 0.96 to 0.98
Specific optical rotation -150° to -250° (20°C, 589 nm) (C=4, CHCl3) ,reported only for information