Tlačiť
Vinblastine sulphate 96.0-102.0%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
203450050 203450250
ACRO203450050EA 133.79 EUR
ACRO203450050 ACRO203450250
Vinblastine sulphate 96.0-102.0%
Vinblastine sulphate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₄₆H₆₀N₄O₁₃S
Mw: 909.061 g/mol
Teplota tavenia: 267 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00082457
Číslo CAS: 143-67-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC 96.0 to 102.0 %