Tlačiť
Amberlite® CG-50 ion-exchange resin Type 1
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
202110250 202115000 202111000
ACRO202110250EA 91.86 EUR
ACRO202110250 ACRO202115000 ACRO202111000
Amberlite® CG-50 ion-exchange resin Type 1
Amberlite® CG-50
CAS No.: 9042-11-9
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00132693
Číslo CAS: 9042-11-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤10 % (> 150 µm)
Moisture ≤10 %
Total weight capacity ≥10 meq/g