Tlačiť
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
197591000 197590010
ACRO197591000EA 149.22 EUR
ACRO197591000 ACRO197590010
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
CAS No.: 12081-16-2
Vzorec: C₈H₁₆Cl₂Rh₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00013206
Číslo CAS: 12081-16-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to rust brown to black Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥52.0 %