Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
197591000
197590010
ACRO197591000EA
149.22
EUR
ACRO197591000
ACRO197590010
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
CAS No.: 12081-16-2
Vzorec:
C₈H₁₆Cl₂Rh₂ Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00013206 Číslo CAS: 12081-16-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Orange to rust brown to black Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Rhodium (Rh) | ≥52.0 % |