Tlačiť
Kyselina osmiová 2,5% (w/w) in tert-butanol stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
197450050 197450010 197450250
ACRO197450050EA 212.6 EUR
ACRO197450050 ACRO197450010 ACRO197450250
Kyselina osmiová 2,5% (w/w) in tert-butanol stabilised
Kyselina osmiová
Vzorec: O₄Os
Mw: 254.23
Teplota varu: 130
Teplota tavenia: 40
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011150
Číslo CAS: 20816-12-0
OSN: 1992
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06962
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Fused mass or solution
Stabilizer tert-Butyl hydroperoxide
Strength ≥2.5 wt%