Tlačiť
Polyphosphoric acid (≥84% P₂O₅), pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
196950010 196950025
196950010.EA 129.56 EUR
196950010. 196950025.
Polyphosphoric acid (≥84% P₂O₅), pure
Polyphosphoric acid
Vzorec: H(PO₃H)nOH
Teplota varu: 550 °C (760 mmHg)
Hustota: 2,05 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084480
Číslo CAS: 8017-16-1
OSN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear viscous liquid (May darken on storage)
Color scale ≤50 APHA
Titration with NaOH ≥82 % (as P2O5)