Tlačiť
Rhodium 5% on activated carbon, dry, powder, unreduced
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
195440050 195440250 195440010
ACRO195440050EA 973.76 EUR
ACRO195440050 ACRO195440250 ACRO195440010
Rhodium 5% on activated carbon, dry, powder, unreduced
Rhodium
Vzorec: Rh
Mw: 102.9
Teplota varu: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1960
Hustota: 12.41
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011201
Číslo CAS: 7440-16-6
Merck Index: 12,08353
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey-black to black Powder
Assay 4.5 to 5.5 % (Rh)
Particle Size/Sieve analysis <128 um: 99%
Additional info 128 um: 99%