Tlačiť
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
194940250 194941000 194945000
ACRO194940250EA 79.71 EUR
ACRO194940250 ACRO194941000 ACRO194945000
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate 97+%
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Appearance: Colorless to white Crystalline powder or crystals
Vzorec: C₁₀H₃₁NO₆
Mw: 261.359 g/mol
Teplota tavenia: 40…45 °C
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149993
Číslo CAS: 67533-12-4
OSN: 1325
ADR: 4.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 %