Tlačiť
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼ 750
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
192320010 192325000
ACRO192320010EA 339.35 EUR
ACRO192320010 ACRO192325000
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼ 750
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4
Vzorec: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Hustota: 1,09 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084416
Číslo CAS: 9004-74-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Solid or slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Average molecular weight 715 to 785
pH 4.5 to 7.5 (5 % aq. soln., 25°C)