Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼350
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
192300010
192305000
ACRO192300010EA
324.51
EUR
ACRO192300010
ACRO192305000
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼350
Polyethylene glycol monomethyl ether
Appearance: Clear liquid
Vzorec:
CH₃(OCH₂CH₂)nOH Teplota varu: >200 °C (760 mmHg) Hustota: 1,09 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00084416 Číslo CAS: 9004-74-4 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % |
Color scale | ≤100 APHA |
pH | 4.5 to 7.5 (5% aq. soln., 25°C) |
Hydroxyl value | 152 to 168 mg KOH/g |