Tlačiť
Polypropylenglykol, M.W. ∼ 425
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
192152500 192155000 192150025
ACRO192152500EA 112.31 EUR
ACRO192152500 ACRO192155000 ACRO192150025
Polypropylenglykol, M.W. ∼ 425
Polypropylenglykol
Vzorec: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Teplota varu: 200 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –25 °C
Hustota: 1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084446
Číslo CAS: 25322-69-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.15 %
Color scale ≤70 APHA
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 250 to 276 mg KOH/g