Tlačiť
Fluorescamine, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Fluram, 4-Phenyl-3H,3'H-spiro[furan-2,1'-isobenzofuran]-3,3'-dione, 4-Phenylspiro[furan-2(3H),1'-phthalan]-3,3'-dione
191670250 191671000 191675000 191670025
ACRO191670250EA 78.11 EUR
ACRO191670250 ACRO191671000 ACRO191675000 ACRO191670025
Fluorescamine, pure
Fluorescamine
CAS No.: 38183-12-9
Vzorec: C₁₇H₁₀O₄
Mw: 278.26 g/mol
Teplota tavenia: 155…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005928
Číslo CAS: 38183-12-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 157 °C
Specific extinction E (1%/1cm) ≥900 (235 nm, ether)
Suitability fluorescence ind. for prim. amines and amino acids