Tlačiť
Ponceau Xylidine, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: CI 16150
190260250 190261000
ACRO190260250EA 120.57 EUR
ACRO190260250 ACRO190261000
Ponceau Xylidine, pure
Ponceau Xylidine
CAS No.: 3761-53-3
Vzorec: C₁₈H₁₆N₂O₇S₂
Mw: 480.42 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003897
Číslo CAS: 3761-53-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies