Tlačiť
Tropaeolin O, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonate, 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonic Acid Sodium Salt, Acid Orange 6, Resorcinol Yellow
190180250 190181000
ACRO190180250EA 96.67 EUR
ACRO190180250 ACRO190181000
Tropaeolin O, pure
Tropaeolin O
CAS No.: 547-57-9
Vzorec: C₁₂H₉N₂O₅SNa
Mw: 316.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007499
Číslo CAS: 547-57-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Rust brown to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in water) Passes test
Visual transition interval from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange)