Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
189730050
189730250
ACRO189730050EA
70.2
EUR
ACRO189730050
ACRO189730250
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate
Appearance: White to light yellow Powder
Vzorec:
C₉H₇NaO₃·H₂O Teplota tavenia: 260 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00149109 Číslo CAS: 122049-54-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 7 to 12 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |