Tlačiť
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
189730050 189730250
ACRO189730050EA 70.2 EUR
ACRO189730050 ACRO189730250
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate
Appearance: White to light yellow Powder
Vzorec: C₉H₇NaO₃·H₂O
Teplota tavenia: 260 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149109
Číslo CAS: 122049-54-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 12 % (K.F.)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %