Patent Blue VF (Disulphine blue), pure indicator grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
189410250
189411000
ACRO189410250EA
120.34
EUR
ACRO189410250
ACRO189411000
Patent Blue VF (Disulphine blue), pure indicator grade
Patent Blue VF (Disulphine blue)
Vzorec:
C₂₇H₃₁N₂NaO₆S₂ Teplota tavenia: 290 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012119 Číslo CAS: 129-17-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Dark blue-green to dark purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Suitability | (as acid-base indicator) Passes test |
Specific optical rotation | -46° to -52° (20°C, 589 nm) (1% in DMSO) |