Tlačiť
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: DL-10-Camphorsulphonic acid, sodium salt, (+/-)-10-Camphorsulphonic acid Sodium Salt
189125000 189120050
ACRO189125000EA 300.82 EUR
ACRO189125000 ACRO189120050
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate
Appearance: White Powder
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
Mw: 254.28 g/mol
Teplota tavenia: 286…288 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00135623
Číslo CAS: 34850-66-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %