Tlačiť
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 240,000 25% (w/w) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
185010050 185012500 185015000
ACRO185010050EA 40.51 EUR
ACRO185010050 ACRO185012500 ACRO185015000
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 240,000 25% (w/w) in water
Poly(acrylic acid)
Appearance: Clear liquid
Vzorec: C₃H₄O₂
Teplota varu: 100 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,09 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084394
Číslo CAS: 9003-01-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 23 to 27 % Solids
Molecular weight 240000 (approx)
HPLC ≥97.5 %