Tlačiť
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (w/w) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
185000050 185002500 185000010
ACRO185000050EA 40.51 EUR
ACRO185000050 ACRO185002500 ACRO185000010
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (w/w) in water
Poly(acrylic acid)
CAS No.: 9003-01-4
Vzorec: C₃H₄O₂
Teplota varu: 100 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,18 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084394
Číslo CAS: 9003-01-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 52 % Solids
Molecular weight 3000 to 5000 (approx)