Tlačiť
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 2,000 63% (w/w) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
184990050 184992500 184995000
ACRO184990050EA 39.55 EUR
ACRO184990050 ACRO184992500 ACRO184995000
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 2,000 63% (w/w) in water
Poly(acrylic acid)
Appearance: Clear to hazy liquid
Vzorec: C₃H₄O₂
Teplota varu: 100 °C (760mmHg)
Hustota: 1,23 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084394
Číslo CAS: 9003-01-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 60.0 to 65.0 % Solids
Molecular weight 2000 (approx)
HPLC ≥97.5 %