Tlačiť
7-Aminocephalosporanic acid 95-102%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
184410010 184410050
ACRO184410010EA 57.76 EUR
ACRO184410010 ACRO184410050
7-Aminocephalosporanic acid 95-102%
Appearance: Off-white to beige Crystalline powder
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +88° to +100° (20°C, 589 nm) (c=0.5, KH2PO4/NaOH)
Residue after ignition ≤0.1 % (Platinum crucible)