Tlačiť
Poly(vinyl chloride), carboxylated, M.W. ∼220000 aver. carboxyl content 1.8 wt%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
183311000 183312500
ACRO183311000EA 105.5 EUR
ACRO183311000 ACRO183312500
Poly(vinyl chloride), carboxylated, M.W. ∼220000 aver. carboxyl content 1.8 wt%
Poly(vinyl chloride), carboxylated
CAS No.: 25702-80-1
Vzorec: (C₅H₇ClO₂)n
Hustota: 1,39 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084460
Číslo CAS: 25702-80-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5.0 to 11.0 %
HPLC ≥97.5 %