Tlačiť
Octan olovičitý 95% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
180621000 180625000 180620025
ACRO180621000EA 75.41 EUR
ACRO180621000 ACRO180625000 ACRO180620025
Octan olovičitý 95% stabilizovaný
Octan olovičitý
Vzorec: (H₃CCOO)₄Pb
Teplota tavenia: 175…180 °C
Hustota: ~ 2,22 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008693
Číslo CAS: 546-67-8
OSN: 1616
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to pink-orange Crystalline powder
Titration Iodometric ≥94 %
Stabilizer ca. 4 to 5 % Acetic acid