Pyridine hydrofluoride 65 - 70% approx. 30% Pyridine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
180070100
180070500
180071000
ACRO180070100EA
59.37
EUR
ACRO180070100
ACRO180070500
ACRO180071000
Pyridine hydrofluoride 65 - 70% approx. 30% Pyridine
Pyridine hydrofluoride
Appearance: Clear light yellow to light brown Liquid
Vzorec:
C₅H₆FN Hustota: 1,1 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012436 Číslo CAS: 32001-55-1 OSN: 1790 ADR: 8,I |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear light yellow to light brown Liquid |
Titration with NaOH | 65 to 70 % (HF) |
Melting point | 150 to 154 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
GC | ≥97.5 % |