Tlačiť
Pyridine hydrofluoride 65 - 70% approx. 30% Pyridine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
180070100 180070500 180071000
ACRO180070100EA 59.37 EUR
ACRO180070100 ACRO180070500 ACRO180071000
Pyridine hydrofluoride 65 - 70% approx. 30% Pyridine
Pyridine hydrofluoride
Appearance: Clear light yellow to light brown Liquid
Vzorec: C₅H₆FN
Hustota: 1,1 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012436
Číslo CAS: 32001-55-1
OSN: 1790
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Titration with NaOH 65 to 70 % (HF)
Melting point 150 to 154 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥97.5 %