Tlačiť
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
179480100 179480500
ACRO179480100EA 286.4 EUR
ACRO179480100 ACRO179480500
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear yellow Liquid
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Mw: 128.22 g/mol
Teplota varu: 58…60 °C (16 mmHg)
Hustota: 0.884 g/cm³
Teplota vzplanutia: 56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003178
Číslo CAS: 26116-12-1
OSN: 2734
ADR: 8 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4675 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥97.5 %