Tlačiť
Poly(N-vinylcarbazole), M.W. ∼90000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
179030100 179030250
ACRO179030100EA 182.91 EUR
ACRO179030100 ACRO179030250
Poly(N-vinylcarbazole), M.W. ∼90000
Poly(N-vinylcarbazole)
Appearance: White to cream Powder
Hustota: 1,2 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134336
Číslo CAS: 25067-59-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %