Tlačiť
Polysulphone resin, M.W. ≈. M.W. 60,000, pellets
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
178910050 178912500
ACRO178910050EA 61.77 EUR
ACRO178910050 ACRO178912500
Polysulphone resin, M.W. ≈. M.W. 60,000, pellets
Polysulphone resin
Appearance: Amber to beige Pellets
Hustota: 1,24 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134387
Číslo CAS: 25135-51-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Amber to beige Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %