Tlačiť
Poly(methyl methacrylate), M.W. ∼35000, beads
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methacrylic Acid Methyl Ester Polymer, Methyl Methacrylate Polymer, PMMA
178760010 178760250 178765000
ACRO178760010EA 621.67 EUR
ACRO178760010 ACRO178760250 ACRO178765000
Poly(methyl methacrylate), M.W. ∼35000, beads
Poly(methyl methacrylate)
Appearance: White Beads
Vzorec: C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n)
Teplota tavenia: 105 °C
Teplota vzplanutia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134349
Číslo CAS: 9011-14-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Particle size 50 to 150 microns (approximately)