Tlačiť
Polyethylene glycol, M.W. ≈ M.W. 600,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Poly(ethylene oxide), Macrogol, PEO, PEG, Carbowax
178612500 178615000
ACRO178612500EA 152.03 EUR
ACRO178612500 ACRO178615000
Polyethylene glycol, M.W. ≈ M.W. 600,000
Polyethylene glycol
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %