Tlačiť
Polydimethylsiloxane, 100 cSt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
178442500 178445000 178440025
ACRO178442500EA 164.06 EUR
ACRO178442500 ACRO178445000 ACRO178440025
Polydimethylsiloxane, 100 cSt
Polydimethylsiloxane
Vzorec: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Teplota varu: >65 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,965 g/cm³
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084411
Číslo CAS: 9016-00-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤35 APHA
Viscosity 95 to 105 cSt (at 25°C)
Volatiles ≤0.5 % (200°C)