Tlačiť
Polycarbonate resin, M.W. 45000, pellets
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
178310050 178312500 178315000
ACRO178310050EA 32.01 EUR
ACRO178310050 ACRO178312500 ACRO178315000
Polycarbonate resin, M.W. 45000, pellets
Polycarbonate resin
Appearance: Clear Pellets
Hustota: 1,2 g/cm³
Teplota vzplanutia: 449 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084476
Číslo CAS: 24936-68-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %