Cellulose triacetate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
177822500
177825000
ACRO177822500EA
81.03
EUR
ACRO177822500
ACRO177825000
Cellulose triacetate
Cellulose triacetate
Appearance: White to light yellow Pellets or rods
Vzorec:
C₄₀H₅₄O₂₇ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo CAS:
9012-09-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Pellets or rods |
Infrared spectrum | Conforms |
Acetyl content | 43 to 44 wt % |
Titration Argentometric | ≥95 % (on dry substance) |
Water | ≤10 % |