Tlačiť
N,N-Diethylaniline borane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Borane - N,N-Diethylaniline Complex
176770250 176771000 176772500
ACRO176770250EA 83.03 EUR
ACRO176770250 ACRO176771000 ACRO176772500
N,N-Diethylaniline borane 97%
N,N-Diethylaniline borane
Appearance: Clear colorless to amber Liquid
Vzorec: C₁₀H₁₈BN
Teplota tavenia: 30…27 °C
Hustota: 0,92 g/cm³
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013187
Číslo CAS: 13289-97-9
OSN: 3148
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
Titration ≥96.0 % (Active hydrogen)