Tlačiť
Sulphuric acid-[D₂] 98% (w/w) for NMR spectroscopy (D₂O 99.5+ atom%D)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
175480500 175481000 175480050
ACRO175480500EA 217.01 EUR
ACRO175480500 ACRO175481000 ACRO175480050
Sulphuric acid-[D₂] 98% (w/w) for NMR spectroscopy (D₂O 99.5+ atom%D)
Kyselina sírová-(D₂)
Vzorec: D₂SO₄
Hustota: 1,87 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003542
Číslo CAS: 13813-19-9
OSN: 1830
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.50 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
GC ≥94.0 %